Documenti
717355
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5-13C
98 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Labeled Glucose, Dextrose-5-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1
WQZGKKKJIJFFOK-XCIUHENGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2