Documenti fondamentali
711403
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanone
97%
Scegli un formato
250 MG
117,60 €
117,60 €
Prezzo di listino168,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
117,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8F2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,60 €
Prezzo di listino168,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-40 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4