Documenti
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
About This Item
Formula condensata:
C4H6(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
1560289
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
99 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)