Documenti fondamentali
710563
Sigma-Aldrich
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
96%
Sinonimo/i:
NSC 93545, Tris(o-anisyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
198-204 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Allylic substitution of simple alkenes
  • Suzuki coupling reactions
  • Telomerization of 1,3-butadiene with various alcohols
  • Hydrogenation of quinolines
  • Amination / direct arylation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)