Documenti fondamentali
672017
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Sinonimo/i:
cataCXium® PCy
Scegli un formato
1 G
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.45
Beilstein:
9649724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Aminations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Note legali
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.