Documenti
698261
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H33O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
174-179 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for carbocyanation of alkynes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3