Documenti fondamentali
710474
Sigma-Aldrich
Bis(2-isopropoxyphenyl)chlorophosphine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22ClO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
53-56 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2OC(C)C
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-13(2)20-15-9-5-7-11-17(15)22(19)18-12-8-6-10-16(18)21-14(3)4/h5-14H,1-4H3
NWXVTDDEQGYXBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)