425834
N-Boc-pyrrole
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4685 (lit.)
P. eboll.
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as starting material in the synthesis of the following:
- tropane drivatives
- N-boc-2-(4-methoxyphenyl)pyrrole
- N-boc-pyrrol-2-ylboronic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter