Documenti fondamentali
708593
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazolium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
137-142 °C
Stringa SMILE
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for:
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Intramolecular stereoselective protonation
  • Grignard allylic substitution
  • Acylation of alcohols
  • Umpolung reactions
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.