656631
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
95%
Sinonimo/i:
1,3-Dimesitylimidazolidinium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium chloride, N,N′-(2,4,6-Trimethylphenyl)dihydroimidazolium chloride
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
280-286 °C
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Precursor to an N-heterocyclic carbene catalysts used for:
- A regioselective cycloadditon of terminal acetylenes with azides leading to 1,4-disubstitutedtriazoles. Internal acetylenes can also be used with this catalyst.
- Markovnikov-type hydration of terminal alkynes
- Hydrosilylation of ketones and cycloaddition of azides and alkynes
- Suzuki-Miyaura reactions
- Luminescence experiments
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions