656577
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
97%
Sinonimo/i:
N,N′-(Isopropyl)imidazolium chloride
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
182-186 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 1,3-Diisopropylimidazole-2-thione by reacting with sulfur in the presence of potassium carbonate.[1]
- (C9H7)NiCl(1,3-diisopropylimidazol-2- ylidene) by reacting with bis-indenyl nickel-(II).[2]
- Ruthenium N-heterocyclic carbene complexes, which are efficient catalysts for the amidation of primary alcohols and amines.[3][4]
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.