Documenti fondamentali
708399
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole
97%
Sinonimo/i:
4-(4-Bromophenyl)-isoxazole-5-yl amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
143-147 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)