If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il30 novembre 2026daSchnelldorf Distribution | 90,20 € |
Informazioni su questo articolo
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used as a reagent:
- For the preparation of quaternary ammonium acrylic monomer as a potent antibacterial agent by the quaternization of 2-dimethylamino ethyl methacrylate.
- Along with dimethyl sulfoxide for the synthesis of epoxides from aldehydes and ketones via formation of trimethylsulfonium cation.
- To prepare an oxygenate additive for diesel by the methylation of glycerol.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥99% | description ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99.5% |
| form liquid | form liquid |
| vapor density 4.3 (vs air) | vapor density 4.3 (vs air) |
| refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) |
| autoignition temp. 923 °F | autoignition temp. 923 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-78-1
77-78-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf