Documenti fondamentali
D167509
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole
98%
Scegli un formato
25 ML
28,05 €
28,05 €
Prezzo di listino56,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
28,05 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Beilstein:
3935337
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
28,05 €
Prezzo di listino56,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)