Documenti fondamentali
704520
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14BCl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
102-107 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)