Documenti fondamentali
701017
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
2-(Furan-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Furanboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 701017, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from