Documenti fondamentali
464910
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
(5-Furanyl)boronic acid, 2-Furanboronic acid, 2-Furylboronic acid
Scegli un formato
1 G
71,60 €
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
71,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
112 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.