124087
2-Bromo-4-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-p-toluidine, 4-Amino-3-bromotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.602 (lit.)
P. eboll.
240 °C (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup