Documenti fondamentali
698482
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
97%
Sinonimo/i:
2-(Diphenylphosphino)-1-bromobenzene
Scegli un formato
500 MG
82,80 €
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
82,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14BrP
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
112-116 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Brc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
XIONUQPOXCUMMB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)