Documenti fondamentali
275441
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Sinonimo/i:
2,4-Dimethylthiophenol
Scegli un formato
5 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. ebollizione
207-208 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
K R Krishnadas et al.
Nature communications, 7, 13447-13447 (2016-11-11)
Ambient, structure- and topology-preserving chemical reactions between two archetypal nanoparticles, Ag
Sum Frequency Generation Spectrum of a Self-Assembled Monolayer Containing Two Different Methyl Group Orientations.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3(22), 3276-3280 (2012)
Ananya Baksi et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11351-11357 (2018-09-02)
A detailed mass-spectrometric study of atomically precise monolayer-protected clusters revealed the potential application of such materials as mass-spectrometric standards, mostly in negative-ion mode and in the high-mass range. To date, very few molecules are known that can be efficiently ionized
Atanu Ghosh et al.
Nanoscale, 9(3), 1068-1077 (2016-12-03)
We report the synthesis and unique reactivity of a new green dithiol protected cluster (DTPC), Ag
Nan Yan et al.
Science advances, 4(10), eaat7259-eaat7259 (2018-10-20)
The transition from nanocluster to nanocrystal is a central issue in nanoscience. The atomic structure determination of metal nanoparticles in the transition size range is challenging and particularly important in understanding the quantum size effect at the atomic level. On