Documenti fondamentali
43163
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)-1-propylamine
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
(3-Aminopropyl)diphenylphosphine
Scegli un formato
1 G
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
304,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.28
Beilstein:
2730850
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Olivier Dellis et al.
BMC pharmacology, 11, 1-1 (2011-01-27)
Store-Operated Calcium Entry (SOCE) is the major Ca2+ ion entry pathway in lymphocytes and is responsible of a severe combined immunodeficiency (SCID) when deficient. It has recently been observed or highlighted in other cell types such as myoblasts and neurons