Documenti fondamentali
69806
Sigma-Aldrich
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Scegli un formato
1 G
522,00 €
5 G
2.110,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
522,00 €
5 G
2.110,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Beilstein:
1722069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Punto di fusione
38-42 °C
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Altre note
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.[1][2]; Hydroxy-group activation and substitution reaction[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate