69796
(+)-Ethyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-Ethyl (R)-2-hydroxypropionate, (R)-(+)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
LZCLXQDLBQLTDK-SCSAIBSYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?