Documenti fondamentali
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-bromopyrazole
Scegli un formato
5 G
38,70 €
25 G
136,00 €
38,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
38,70 €
25 G
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
P. ebollizione
185-188 °C/760 mmHg
Densità
1.558 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)