Documenti fondamentali
692395
Sigma-Aldrich
(R)-SEGPHOS
≥94%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-5,5′-Bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole, [4(R)-(4,4′-bi-1,3-benzodioxole)-5,5′-diyl]bis[diphenylphosphine]
Scegli un formato
100 MG
42,60 €
42,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
42,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H28O4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥94%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +11°, c = 0.5 in chloroform
Punto di fusione
168-172 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1Oc2ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c(c2O1)-c5c6OCOc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C38H28O4P2/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-24H,25-26H2
RZZDRSHFIVOQAF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalytic ligand used for:
  • Nickel-catalyzed asymmetric α-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes
  • Enantioselective synthesis of dihydrobenzofurans and dihydronaphthofurans via olefin isomerization/enantioselective intramolecular Alder-ene reaction of enynes catalyzed by Rh
  • Preparation of axially chiral biaryl compounds by gold-catalyzed stereoselective intramolecular hydroarylation
  • Preparation of chiral silylated homoallylic alcohols and diols by asymmetric addition of alcohols and aldehydes to silylbutadienes catalyzed by ruthenium complexes
  • Preparation of chiral 3-alkyl-substituted indolines by tandem condensation-asymmetric hydrogenation of indoles with aldehydes, catalyzed by Bronsted acids and palladium BINAP complexes
  • Rhodium-catalyzed asymmetric formal olefination or cycloaddition of 1,3-dicarbonyl compounds with 1,6-diynes or 1,6-enynes
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago