905305
(S,S,S)-SPIRAP
≥95%
Sinonimo/i:
((1S,3S,3′S)-3,3′-diethyl-3H,3′H-1,1′-spirobi[isobenzofuran]-7,7′-diyl)bis(diphenylphosphane), (S)-CrabPhos
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
Punto di fusione
226-228 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
Applicazioni
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.