Documenti fondamentali
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1,1-Binaphthalene-2,2-diyl)bis[bis(3,5-dimethyl-phenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl
Scegli un formato
100 MG
74,30 €
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
74,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H48P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
734.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
187-191 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago