Key Documents
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
Sinonimo/i:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
49-68 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)