440353
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
Sinonimo/i:
Acrolein ethylene acetal
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4300 (lit.)
P. eboll.
115-116 °C (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup