Documenti fondamentali
676659
Sigma-Aldrich
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2) dioxaborolane
Scegli un formato
1 G
427,00 €
5 G
1.430,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
427,00 €
5 G
1.430,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H27BO2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
159-164 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)