Documenti
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4395
P. eboll.
42-45 °C/0.6 mmHg
Densità
0.885 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter