Documenti fondamentali
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Scegli un formato
1 G
78,90 €
5 G
151,00 €
78,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
78,90 €
5 G
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
78,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)