Documenti fondamentali
685194
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
159,00 €
5 G
336,70 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
159,00 €
5 G
336,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
287-305 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Reactions with (cyanomethylphenyl)boronic acid
  • Synthesis of oligo-boronic acid receptors with improved structural and electronic properties
  • Syntesis of aminoalkoxybiphenylnitriles for use as histamine-3 receptor ligands
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)