Documenti fondamentali
685119
Sigma-Aldrich
Deoxycholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-24-13C, 7-Deoxycholic acid-24-13C, Desoxycholic acid-24-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC23H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
171-174 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)