Documenti fondamentali
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
Scegli un formato
25 ML
323,00 €
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
323,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2HF3O · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
liquid
Concentrazione
~75% in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.340
P. ebollizione
104-106 °C (lit.)
Densità
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23.0 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)