Documenti
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
myo-Inositol monoorthoformate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
Altre note
Building block for the synthesis of inositol phosphates
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)