Documenti fondamentali
680575
Sigma-Aldrich
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
141-147 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Molecular imprinting of fructose and pinacol
  • Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
  • Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
  • Generation of acyl anion equivalents
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mengzhe Guo et al.
Journal of separation science, 39(17), 3428-3435 (2016-07-13)
Maltose, a common auxiliary material of pharmaceutical preparation, may disturb the analysis of total amino acids in sepia capsule by aldolization. Therefore, it is necessary to remove the maltose through a convenient method. In this work, a phenylboronic acid modified