Documenti fondamentali
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Sinonimo/i:
2, 2, 2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6Cl3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.47
Beilstein:
1907084
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.489
P. ebollizione
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
Densità
1.333 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
Articoli
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.