Documenti fondamentali
89772
Sigma-Aldrich
Allyl p-toluenesulfonate
≥95.0% (GC)
Scegli un formato
5 ML
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
271,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Beilstein:
2212060
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523
Densità
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)