674753
Aluminum acetylacetonate
purified by sublimation, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Al(acac)3, Aluminum 2,4-pentanedionate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
solid
Purificato mediante
sublimation
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
P. eboll.
315 °C (lit.)
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.