376213
Trimethoxy(octadecyl)silane
technical grade
Sinonimo/i:
Octadecyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
Punto di fusione
16-17 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter