Vai a
09184
Destrano
Mr ~100,000
Dextran from Leuconostoc spp.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
25,60 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,30 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
25,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~100,000
mp
483 °C ((901 °F))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain greater parts of lower molecular weight.
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
313923138731398
Destrano Mr ~100,000
Sigma-Aldrich
09184
Destrano
Destrano Mr 450,000-650,000
Sigma-Aldrich
31392
Destrano
Destrano Mr 15,000-25,000
Sigma-Aldrich
31387
Destrano
form
powder
form
powder
form
crystalline, solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mol wt
Mr ~100,000
mol wt
Mr 450,000-650,000
mol wt
Mr 15,000-25,000
mol wt
Mr ~200,000
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
solubility
-
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. It says on the discription "May contain greater parts of lower molecular weight." What is the molecular weight range?
    1 risposta
    1. The bulk of this material has a molecular weight range of this material is 85 - 135 kDa. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. A brief review of recent lots indicates 93 - 112 kDa molecular weights are typical. As with most polymers, there may be a portion of a powder sample that falls below the reported molecular weight value. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/09184#product-documentation
      Utile?
  2. What are the endotoxin specs for the dextran products?
    1 risposta
    1. This product is not endotoxin tested. At this time there, is no Dextran product available that is endotoxin tested.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto