Documenti fondamentali
671010
Sigma-Aldrich
O-(2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydroxylamine
≥90%
Sinonimo/i:
MSH, O-(Mesitylenesulfonyl)hydroxylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥90%
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)ON
Citazione
Aminating Reagent[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
O-Mesitylenesulfonylhydroxylamine and Related Compounds - Powerful Aminating Reagents
Tamura, Y., et al.
Synthesis, 1-17 (1977)