81801
Propylphosphonic anhydride solution
technical, ~50% in DMF
Sinonimo/i:
1-Propanephosphonic anhydride solution, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, T3P®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Forma fisica
solution
Concentrazione
~50% in DMF
Stringa SMILE
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Broad functional group tolerance
- Low epimerization tendency
- By-products are water-soluble
- High yield and purity
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter