Documenti fondamentali
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)propionic acid, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)