T8250
D-Threonine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid, D-α-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
UHPLC: suitable
Colore
white
Punto di fusione
274 °C
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1