Vai a
C8210
CHES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 2-(cicloesilammino)etansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
250,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-115-6
Beilstein/REAXYS Number:
2967601
MDL number:
eCl@ss:
32150313
65,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.5 M, ≤0.08 at 260 in H2O at 0.5 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
CHES (2-(Cyclohexylamino) ethane sulfonic acid) is a derivative of amino acid taurine. It serves as a standard physiological buffer in the pH range of 8.5-9.5.
Application
CHES may be used:
  • for pH adjustments and as a assay buffer in catechol oxidase activity measurements(32)
  • as a buffer in electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and kinetic measurements(33)
  • as a buffer for soil solution equivalent (SSE) yeast dextrose medium for screening pH optima for growth of Aridibacter nitratireducens A24_SHP-5_238T(34)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
29311C2885H7523
CHES BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C8210
CHES
CHES BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
29311
CHES
CHES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
C2885
CHES
HEPES BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H7523
HEPES
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
≥99.0% (titration)
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
pH
5.0-6.5 (1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)