693839
6-Phosphonohexanoic acid
97%
Sinonimo/i:
PHA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-104 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H13O5P/c7-6(8)4-2-1-3-5-12(9,10)11/h1-5H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
SYFTUNQVCGSBOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.