Documenti fondamentali
669261
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559
Densità
1.336 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)