Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 290,00 € |
Informazioni su questo articolo
104,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Protein Content, ≥80%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(43(69)50-21-35(63)52-29(17-23(3)4)40(66)55-28(45(71)72)14-16-73-8)58-44(70)37(25(6)10-2)57-38(64)26(7)51-34(62)20-49-39(65)27(13-11-12-15-46)54-41(67)30(18-32(48)60)56-42(68)31(22-59)53-33(61)19-47/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,69)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,68)(H,57,64)(H,58,70)(H,71,72)
InChI key
WIHBNMPFWRHGDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Application
- to induce neurotoxicity in cortical cultures
- to induce Alzheimer′s disease in rat model
- to induce apoptosis in mesenchymal stem cells (MSCs)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![[Ala28]-Amyloid β 25-35 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/306/938/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639/640/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639.jpg)